4'-(4-Chlorophenoxy)acetophenone
Synonyms: 1-(4-(4-Chlorophenoxy)phenyl)ethanone
022127-25G 022127-5G
FLUO022127-25GEA 0 EUR InStock
FLUO022127-25G FLUO022127-5G
4'-(4-Chlorophenoxy)acetophenone
4'-(4-Chlorophenoxy)acetophenone
Formule: C₁₄H₁₁ClO₂
MW: 246,6889 g/mol
Numéro MDL: MFCD02246925
Numéro CAS: 41150-48-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité