p-Toluenesulphonylacetonitrile
Synonyms: [(4-Methylphenyl)sulphonyl]acetonitrile
003787-5G 003787-25G
FLUO003787-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003787-5G FLUO003787-25G
p-Toluenesulphonylacetonitrile
p-Toluenesulphonylacetonitrile
Formule: C₉H₉NO₂S
MW: 195,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039487
Numéro CAS: 5697-44-9
EINECS: 227-173-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité