2'-(4-Bromobenzyloxy)acetophenone
023240-5G 023240-25G
FLUO023240-5GEA 0 EUR InStock
FLUO023240-5G FLUO023240-25G
2'-(4-Bromobenzyloxy)acetophenone
2'-(4-Bromobenzyloxy)acetophenone
Formule: C₁₅H₁₃BrO₂
Numéro MDL: MFCD06411652
Numéro CAS: 845866-47-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité