3-Bromo-3',4'-dimethoxybenzophenone
022697-1G 022697-5G
FLUO022697-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022697-1G FLUO022697-5G
3-Bromo-3',4'-dimethoxybenzophenone
3-Bromo-3',4'-dimethoxybenzophenone
Formule: C₁₅H₁₃BrO₃
Numéro MDL: MFCD02127297
Numéro CAS: 681469-97-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité