5'-Chloro-2'-hydroxy-4'-methylacetophenone
Synonyms: 1-(5-Chloro-2-hydroxy-4-methylphenyl)ethanone
012071-10G 012071-25G
FLUO012071-10GEA 0 EUR InStock
FLUO012071-10G FLUO012071-25G
5'-Chloro-2'-hydroxy-4'-methylacetophenone
5'-Chloro-2'-hydroxy-4'-methylacetophenone
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,6200 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191920
Numéro CAS: 28480-70-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité