Tris(pentafluorophenyl)borane ≥98.0% (par RMN)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tris(perfluorophenyl)borane
T2313-1G T2313-5G
TCIAT2313-1GEA 103 EUR InStock
TCIAT2313-1G TCIAT2313-5G
Tris(pentafluorophenyl)borane ≥98.0% (par RMN)
Tris(pentafluorophenyl)borane
Formule: C₁₈BF₁₅
MW: 511,98 g/mol
Point de fusion: 128°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00269813
Numéro CAS: 1109-15-5
EINECS: 213-504-2
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd0e5824a4c40cbe7793af157106b4548f98a939&vid=dd0e5824a4c40cbe7793af157106b4548f98a939&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (NMR) min. 98.0 atom%
Water max. 1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité