3-Methoxy-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Methoxy-2-methylaniline
M1493-25G M1493-5G
TCIAM1493-25GEA 284 EUR InStock
TCIAM1493-25G TCIAM1493-5G
3-Methoxy-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Methoxy-o-toluidine
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,1800 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06412568
Numéro CAS: 19500-02-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05a1877fab8f7204d47107a79f782c89dc04c8bc&vid=05a1877fab8f7204d47107a79f782c89dc04c8bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité