Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone

Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(m-tolyl)ethanone

023142-25G 023142-5G
FLUO023142-25GEA 0 EUR InStock
FLUO023142-25G FLUO023142-5G
3'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
3'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone


Formule: C₉H₇F₃O
MW: 188,1465 g/mol
Numéro MDL: MFCD00461893
Numéro CAS: 1736-06-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité