2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
013111-250MG 013111-1G
FLUO013111-250MGEA 0 EUR InStock
FLUO013111-250MG FLUO013111-1G
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃F₅N₂
MW: 198,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD03840200
Numéro CAS: 675602-89-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité