Methyl pentafluoropropionate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoate
P1352-25G P1352-5G
TCIAP1352-25GEA 88 EUR InStock
TCIAP1352-25G TCIAP1352-5G
Methyl pentafluoropropionate ≥98.0% (par GC)
Methyl pentafluoropropionate
Formule: C₄H₃F₅O₂
MW: 178,06 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 6°C
Numéro MDL: MFCD00000430
Numéro CAS: 378-75-6
EINECS: 206-828-0
ONU: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1585e1f1d3d599f084708819d25cabe06a89a65&vid=f1585e1f1d3d599f084708819d25cabe06a89a65&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité