5-Fluoronicotinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0738-1G F0738-5G
TCIAF0738-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0738-1G TCIAF0738-5G
5-Fluoronicotinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Fluoronicotinic acid
Formule: C₆H₄FNO₂
MW: 141,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318537
Numéro CAS: 402-66-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef791a56ab2740e766853e435af5c542d6c87b51&vid=ef791a56ab2740e766853e435af5c542d6c87b51&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité