Decyl chloroformate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C1357-25ML C1357-5ML
TCIAC1357-25MLEA 152 EUR InStock
TCIAC1357-25ML TCIAC1357-5ML
Decyl chloroformate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Decyl chloroformate
Formule: C₁₁H₂₁ClO₂
Point d'ébullition: 163°C
Numéro MDL: MFCD00126853
Numéro CAS: 55488-51-2
EINECS: 259-668-9
ONU: 3277
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c731964db6f608ddd38b06cc172b01c5c56675f&vid=8c731964db6f608ddd38b06cc172b01c5c56675f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité