2-Amino-4'-chlorobenzophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-Aminophenyl)(4-chlorophenyl)methanone
A1244-25G A1244-5G
TCIAA1244-25GEA 179 EUR InStock
TCIAA1244-25G TCIAA1244-5G
2-Amino-4'-chlorobenzophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4'-chlorobenzophenone
Formule: C₁₃H₁₀ClNO
MW: 231,6800 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025193
Numéro CAS: 2894-51-1
EINECS: 220-770-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd405e20af9cef2e44ddf439e268895eb6888861&vid=dd405e20af9cef2e44ddf439e268895eb6888861&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
Solubility in Chloroform almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité