3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
006445-5G 006445-10G 006445-1G
FLUO006445-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006445-5G FLUO006445-10G FLUO006445-1G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄N
MW: 203,1400 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061181
Numéro CAS: 239087-12-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité