Kaempferol hydrate ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
K0018-100MG K0018-1G
TCIAK0018-100MGEA 89.1 EUR InStock
TCIAK0018-100MG TCIAK0018-1G
Kaempferol hydrate ≥97.0% (par HPLC)
Kaempferol hydrate
Formule: C₁₅H₁₀O₆·H₂O
Numéro MDL: MFCD00016938
Numéro CAS: 520-18-3
EINECS: 208-287-6
Merck Index: 14,05274
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03ac9b6b809166959cc7992d983c7f424c4de580&vid=8835d976ff404ec7734f68c271bed147aa0c8c61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Water max. 6.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité