Acide 5-fluoro-o-toluique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0844-5G F0844-25G
TCIAF0844-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAF0844-5G TCIAF0844-25G
Acide 5-fluoro-o-toluique ≥98.0% (par GC)
Acide 5-fluoro-o-toluique
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Point d'ébullition: 263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 134…135 °C
Numéro MDL: MFCD00042294
Numéro CAS: 33184-16-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=593a84b4a2855292014de40d504ffea753b3108f&vid=593a84b4a2855292014de40d504ffea753b3108f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité