4-Fluoro-2-méthylbenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-2-tolualdehyde, 4-Fluoro-o-tolualdehyde, 4-Fluoro-o-tolylaldehyde
F0793-1G F0793-5G
TCIAF0793-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0793-1G TCIAF0793-5G
4-Fluoro-2-méthylbenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
4-Fluoro-2-méthylbenzaldéhyde
Formule: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Point d'ébullition: 62°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD02261764
Numéro CAS: 63082-45-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab0bccb8f21070cec6c33345e8dbd40017060095&vid=ab0bccb8f21070cec6c33345e8dbd40017060095&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité