Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-5-chloroaniline

Synonyms: 3-Bromo-5-chlorophenylamine

038769-1G 038769-5G
FLUO038769-1GEA 0 EUR InStock
FLUO038769-1G FLUO038769-5G
3-Bromo-5-chloroaniline
3-Bromo-5-chloroaniline


Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797804
Numéro CAS: 96558-78-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité