L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium hydroxyde solution 50% (p/p), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Caustic soda
3727-09EA 2111.45 EUR InStock
3727-09 3727-07 3727-01 3727-25 3727-03 3727-R
Sodium hydroxyde solution 50% (p/p), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
MPORTANT: Material will freeze if stored below 60°F (16°C).
Attention: IMPORTANT: Material will freeze if stored below 60°F (16°C). Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 50 - 52%
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. ≤20
Assay (NaOH) (by acidimetry) 50 - 52 %
Color (APHA) ≤20
Sodium Carbonate (Na₂CO₃) ≤0.1 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤0.001 %
Ammonium Hydroxide Precipitate ≤0.01 %
Silica (SiO₂), For Information Only ≤5 ppm
Heavy Metals (as Ag) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤5 ppm
Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Trace Impurities - Mercury (Hg), For Information Only
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤5.000 ppm
IMPORTANT: Material will freeze if stored below 60°F (16°C).
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité