2,4-Dibromothiophène ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4146-5G D4146-1G
TCIAD4146-5GEA 78.1 EUR InStock
TCIAD4146-5G TCIAD4146-1G
2,4-Dibromothiophène ≥90.0% (par GC)
2,4-Dibromothiophène
Formule: C₄H₂Br₂S
MW: 241,93 g/mol
Point d'ébullition: 97°C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 2,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043889
Numéro CAS: 3140-92-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbc87258cf8bbcf5f871d8ba6e1f3a6eab89e9b2&vid=fbc87258cf8bbcf5f871d8ba6e1f3a6eab89e9b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité