L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Armoires pour acides et alcalis SL-CLASSIC / SL-CLASSIC-UB
Fournisseur: asecos
30606001 30612001 30622892
135-2031EA 2840 EUR InStock
135-2031 135-2032 MSGA30622892
Armoires pour acides et alcalis SL-CLASSIC / SL-CLASSIC-UB
Mobilier Armoires de stockage
Pour un stockage sûr et agréé des substances dangereuses corrosives non inflammables dans les salles de travail.
Armoires hautes
Éléments de sécurité montés hors du compartiment de rangement pour une meilleure protection contre la corrosion, facile à nettoyer
Deux compartiments de stockage hermétiquement séparés
Serrure à barillet (intégration possible dans le système de verrouillage)
Aides de réglage pour la compensation des inégalités du sol
Conduits d'air intégrés sans métal prêts pour le raccordement (NW 75) à un système d'extraction technique avec une seule admission d'air d'More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Portes l×p×h l×p×h int. Poids Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Armoire de stockage pour acides et alcalis, sans équipement intérieur, modèle SL.196.120.MV
Corps gris clair/portes gris clair RAL 7035
2 wing 1200×605×1970 mm 2×485×565×1865 mm 215 kg 1 135-2031
Armoire de stockage pour acides et alcalis, sans équipement intérieur, porte avec charnières à gauche, modèle SL.196.060.MH
Corps gris clair/portes gris clair RAL 7035
2 wing 600×605×1970 mm 2×485×565×930 mm 135 kg 1 135-2032
Under bench storage cabinet for acids and alkalis, without interior equipment, left hinged door, SL-LINE Body light grey/doors light grey RAL 7035 2 wing 590×570×600 mm 485×550×530 mm 36 kg 1 MSGA30622892
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité