Methyl arachidonate
Fournisseur: Cayman Chemical
90014-100 90014-25 90014-50
CAYM90014-100EA 221 EUR InStock
CAYM90014-100 CAYM90014-25 CAYM90014-50
Methyl arachidonate
Methyl arachidonate
Formule: C₂₁H₃₄O₂
Numéro MDL: MFCD00016775
Numéro CAS: 2566-89-4
EINECS: 219-900-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité