1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorobenzene chloride
Synonyms: O-(3-Fluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
010010-1G 010010-5G
FLUO010010-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010010-1G FLUO010010-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorobenzene chloride
Formule: C₇H₉ClFNO
Numéro MDL: MFCD01114585
Numéro CAS: 51572-90-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité