3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Synonyms: 3-Amino-5-(4-chlorophenyl)pyrazole, 5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole, 5-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-amine
019533-5G 019533-1G
FLUO019533-5GEA 0 EUR InStock
FLUO019533-5G FLUO019533-1G
3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₉H₈ClN₃
MW: 193,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053046
Numéro CAS: 78583-81-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité