1,4-Diéthynylbenzène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO391550050EA 175 EUR InStock
ACRO391550050 ACRO391550010
1,4-Diéthynylbenzène 95%
1,4-Diéthynylbenzène
Formule: C₁₀H₆
MW: 126,16 g/mol
Point de fusion: 94…98 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078375
Numéro CAS: 935-14-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to orange to brown Crystalline powder, crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 96 °C
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité