4'-(2-Fluorophenyl)propiophenone
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(2'-Fluorobiphenyl-4-yl)propan-1-one
SB01820DA SB01820EA
MAYBSB01820DAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01820DA MAYBSB01820EA
4'-(2-Fluorophenyl)propiophenone
4'-(2-Fluorophenyl)propiophenone
Formule: C₁₅H₁₃FO
Numéro MDL: MFCD00236612
Numéro CAS: 37989-92-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité