1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecane, 1,4-Cyclohexanedione bis(ethylene acetal), 1,4-Cyclohexanedione bisethylene ketal
B20784.09 B20784.30
B20784.09EA 50.1 EUR InStock
B20784.09 B20784.30
1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan ≥99%
1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan
Purity: 99% CAS No.: 183-97-1 Molecular Formula: C10H16O4 Formula Weight: 200.23 Melting Point: 79-80° Boiling Point: 75-85°/0.5mm MDL No.: MFCD00010851
Formule: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,23 g/mol
Point d'ébullition: 75…85 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: 79…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010851
Numéro CAS: 183-97-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité