2-Propylimidazole ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P0947-25G P0947-5G
TCIAP0947-25GEA 149 EUR InStock
TCIAP0947-25G TCIAP0947-5G
2-Propylimidazole ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
2-Propylimidazole
Formule: C₆H₁₀N₂
MW: 110,1570 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Numéro MDL: MFCD00059158
Numéro CAS: 50995-95-4
EINECS: 256-902-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=814c45b2f0980ee2050f70cbacf9780864fef8fe&vid=814c45b2f0980ee2050f70cbacf9780864fef8fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité