2-Undecylimidazole ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Undecyl-1H-imidazole
U0012-25G U0012-500G
TCIAU0012-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAU0012-25G TCIAU0012-500G
2-Undecylimidazole ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
2-Undecylimidazole
Formule: C₁₄H₂₆N₂
MW: 222,3696 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038694
Numéro CAS: 16731-68-3
EINECS: 240-796-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8336628fecb7f3c01344ca8a9dd2d8c92e9be3eb&vid=8336628fecb7f3c01344ca8a9dd2d8c92e9be3eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité