Tetrabutylammonium tetraphenylborate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrabutylammonium Tetraphenylborate
T1480-1G T1480-5G
TCIAT1480-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAT1480-1G TCIAT1480-5G
Tetrabutylammonium tetraphenylborate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Tetrabutylammonium tetraphenylborate
Formule: C₄₀H₅₆BN
MW: 561,6904 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011749
Numéro CAS: 15522-59-5
EINECS: 239-562-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d19fd1d287a4578779269ffb0cf06d61c2cc4b55&vid=d19fd1d287a4578779269ffb0cf06d61c2cc4b55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 233.0 to 237.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité