2,5-Dibromo-3,4,6-trifluoroaniline
010290-1G 010290-5G
FLUO010290-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010290-1G FLUO010290-5G
2,5-Dibromo-3,4,6-trifluoroaniline
2,5-Dibromo-3,4,6-trifluoroaniline
Formule: C₆H₂Br₂F₃N
Numéro MDL: MFCD01862003
Numéro CAS: 232267-32-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité