1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Synonyms: 1-Isobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-Isobutylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
021615-1G 021615-5G
FLUO021615-1GEA 0 EUR InStock
FLUO021615-1G FLUO021615-5G
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₂₃BN₂O₂
MW: 250,1449 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663857
Numéro CAS: 827614-66-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité