2,3,4,5-Tétrafluoroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2782-5G T2782-1G
TCIAT2782-5GEA 204 EUR InStock
TCIAT2782-5G TCIAT2782-1G
2,3,4,5-Tétrafluoroaniline ≥98.0% (par GC)
2,3,4,5-Tétrafluoroaniline
Formule: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Point de fusion: 28°C
Numéro MDL: MFCD00025153
Numéro CAS: 5580-80-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=129b557eb58e9281ff41732657274ad5ef290c73&vid=129b557eb58e9281ff41732657274ad5ef290c73&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité