1-Phenyl-3-thiosemicarbazide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P0234-1G P0234-25G
TCIAP0234-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0234-1G TCIAP0234-25G
1-Phenyl-3-thiosemicarbazide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Phenyl-3-thiosemicarbazide
Formule: C₇H₉N₃S
Numéro MDL: MFCD00042739
Numéro CAS: 645-48-7
EINECS: 211-444-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f3415fda3c38989168eeba495aba498fbe64e84&vid=4f3415fda3c38989168eeba495aba498fbe64e84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité