L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Élévateurs de laboratoire, Swiss Boy
Fournisseur: GRAUER RUDOLF
100 105 110 115 116 116MS 118 122 122R 122MR
245-1110EA 255 EUR InStock
245-1110 245-1120 245-1130 245-1140 245-1150 245-1152 245-1160 245-1170 245-1171 245-1173
Élévateurs de laboratoire, Swiss Boy
Crics de laboratoire
These laboratory jacks are made of anodised aluminium for corrosion resistance and resistance to many chemicals.
  • Easy adjustment with resilience
  • High stability and high load carrying capacity
The motorised models type 116 and 122 feature a variable adjustment of the lower and upper end positions. When the set position has been reached the lab jack stops automatically. These models are also suitable for repetitive operations.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité