L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Homogénéiseurs de paillasse, JumboMix® 3500
Fournisseur: INTERSCIENCE
031230 032230 033230
INSC031230EA 0 EUR InStock
INSC031230 INSC032230 INSC033230
Homogénéiseurs de paillasse, JumboMix® 3500
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de laboratoire
JumboMix® 3500 are highly efficient lab blenders for solid sample preparation. With a sterile bag, they guarantee optimal bacterial extraction in less than 60 seconds and eliminate all risks of cross contamination. The JumboMix® 3500 models enable fast blending of large samples (up to 400g) for numerous applications in microbiology.
  • Door opens at 270° and paddles stop side by side at end of blending for easy extraction of bags
  • Paddles are adjustable which together with the stainless steel construction make cleaning easy
  • Multifunctional digital screen
  • Simple
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
JumboMix® 3500 VP, with plain door 1 INSC031230
JumboMix® 3500 VW, with window in the door, and drip tray 1 INSC032230
JumboMix® 3500 WarmMix®, with heated plain door, and regulated temperature up to 50 °C 1 INSC033230
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité