N-(4-Bromophenyl)benzenesulphonamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H55476.MD H55476.03
H55476.MDEA 131 EUR InStock
H55476.MD H55476.03
N-(4-Bromophenyl)benzenesulphonamide ≥97%
N-(4-Bromophenyl)benzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 16468-97-6 Molecular Formula: C12H10BrNO2S Formula Weight: 312.18 MDL No.: MFCD00159375
Formule: C₁₂H₁₀BrNO₂S
MW: 312,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159375
Numéro CAS: 16468-97-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité