Cyclopentylboronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27081.03EA 54.5 EUR InStock
H27081.03 H27081.09
Cyclopentylboronic acid 95%
Cyclopentylboronic acid
Formule: C₅H₁₁BO₂
MW: 113,95 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074541
Numéro CAS: 63076-51-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité