Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Bromo-1-methyl-1H-indazole


046455-1G 046455-5G
FLUO046455-1GEA 0 EUR InStock
FLUO046455-1G FLUO046455-5G
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole


Formule: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
Numéro MDL: MFCD09878569
Numéro CAS: 590417-94-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité