5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CFF490.5 CFF490.25 017498-5G 017498-25G 017498-1G
CHMPCFF490.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF490.5 CHMPCFF490.25 FLUO017498-5G FLUO017498-25G FLUO017498-1G
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₁ClN₂O
MW: 158,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052538
Numéro CAS: 27006-76-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité