3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
Synonyms: 3-Hydroxymethyl-5-methylisoxazole, 5-Methyl-3-isoxazolemethanol
CFF465.2.5 CFF465.5 CFF465.10 017477-5G 017477-10G 017477-1G
CHMPCFF465.2.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF465.2.5 CHMPCFF465.5 CHMPCFF465.10 FLUO017477-5G FLUO017477-10G FLUO017477-1G
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
Formule: C₅H₇NO₂
MW: 113,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085129
Numéro CAS: 35166-33-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité