Ethyl-4-oxazolecarboxylate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl oxazole-4-carboxylate
O0289-1G O0289-5G
TCIAO0289-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAO0289-1G TCIAO0289-5G
Ethyl-4-oxazolecarboxylate ≥96.0% (par GC)
Ethyl-4-oxazolecarboxylate
Formule: C₆H₇NO₃
MW: 141,1300 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Point de fusion: 48°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04114940
Numéro CAS: 23012-14-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité