Cerium(III)-2-ethylhexanoate 49% (12% Ce) dans l'acide 2-éthylhexanoique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cerium(III) 2-ethylhexanoate
40451.22 40451.36 40451.A3
40451.22EA 28.2 EUR InStock
40451.22 40451.36 40451.A3
Cerium(III)-2-ethylhexanoate 49% (12% Ce) dans l'acide 2-éthylhexanoique
Cerium(III)-2-ethylhexanoate
CAS No.: 56797-01-4 Molecular Formula: C24H45CeO6 Formula Weight: 569.74 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Viscous Liquid Density: 1.08 MDL No.: MFCD00014004
Formule: C₂₄H₄₅CeO₆
MW: 569,727 g/mol
Densité: 1.08
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014004
Numéro CAS: 56797-01-4
EINECS: 260-386-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité