3-Phenylthiophene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1126-1G P1126-5G
TCIAP1126-1GEA 124 EUR InStock
TCIAP1126-1G TCIAP1126-5G
3-Phenylthiophene ≥95.0% (par GC)
3-Phenylthiophene
Formule: C₁₀H₈S
MW: 160,235 g/mol
Point d'ébullition: 256°C
Numéro MDL: MFCD00114997
Numéro CAS: 2404-87-7
EINECS: 219-297-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b001c327e1b6e73775fa964571a4ad55c194b1d7&vid=b001c327e1b6e73775fa964571a4ad55c194b1d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 90.0 to 93.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité