3-Aminopropionitrile 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: β-Aminopropionitrile, 3-Aminopropanenitrile
Stabilization: Stabilised with potassium carbonate
A13043.03 A13043.06 A13043.14
A13043.03EA 36.5 EUR InStock
A13043.03 A13043.06 A13043.14
3-Aminopropionitrile 98% stabilisé
3-Aminopropionitrile
Stabilized with potassium carbonate
Purity: 98% CAS No.: 151-18-8 Molecular Formula: C3H6N2 Formula Weight: 70.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.4375 Odour: Amine-like Boiling Point: 79-81°/16mm Beilstein Reference: 1698848 Merck Reference: 14,469 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00014820
Formule: C₃H₆N₂
MW: 70,10 g/mol
Point d'ébullition: 79…81 °C (16 mmHg)
Densité: 0.952
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014820
Numéro CAS: 151-18-8
EINECS: 205-786-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
Merck Index: 14,469
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité