4-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Cyanobenzyl alcohol
H54283.03 H54283.06
H54283.03EA 75.6 EUR InStock
H54283.03 H54283.06
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 874-89-5 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Melting Point: 32-36° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00870633
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point de fusion: 32…36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00870633
Numéro CAS: 874-89-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité