5-Fluoro-3-pyridineboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoropyridine-3-boronic acid, (5-Fluoropyridin-3-yl)boronic acid
H52860.MD H52860.03 H52860.06
H52860.MDEA 83.3 EUR InStock
H52860.MD H52860.03 H52860.06
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid ≥98%
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 872041-86-6 Molecular Formula: C5H5BFNO2 Formula Weight: 140.91 Melting Point: 233-236° MDL No.: MFCD07368243
Formule: C₅H₅BFNO₂
MW: 140,91 g/mol
Point de fusion: 233…236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368243
Numéro CAS: 872041-86-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité