Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Nonylthiophene

Fournisseur: TCI

N0533-1G N0533-5G
TCIAN0533-1GEA 127 EUR InStock
TCIAN0533-1G TCIAN0533-5G
3-Nonylthiophene
3-Nonylthiophene


Formule: C₁₃H₂₂S
Numéro MDL: MFCD00130137
Numéro CAS: 65016-63-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eaf127f96b81da482220eb7ebdf0d63319783842&vid=eaf127f96b81da482220eb7ebdf0d63319783842&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité