3-Octadecylthiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
O0245-1G O0245-5G
TCIAO0245-1GEA 95.7 EUR InStock
TCIAO0245-1G TCIAO0245-5G
3-Octadecylthiophene ≥98.0% (par GC)
3-Octadecylthiophene
Formule: C₂₂H₄₀S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191567
Numéro CAS: 104934-54-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fa57a1906b2088df8a7e4a9a939340236b16cae&vid=9fa57a1906b2088df8a7e4a9a939340236b16cae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 42.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité