1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO161610250EA 169 EUR InStock
ACRO161610250 ACRO161610050
1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
1-(2-Aminoethyl)piperidine
Formule: C₇H₁₆N₂
MW: 128,22 g/mol
Point d'ébullition: 186 °C (760 mmHg)
Densité: 0,89 g/cm³
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006516
Numéro CAS: 27578-60-5
ONU: 2924
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité